6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-chloro-2,3-difluorobenzamide
PC302897-5G
APOSPC302897-5GEA 348 EUR
APOSPC302897-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201031
Núm. CAS: 1373920-98-9