6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302899-10G PC302899-5G PC302899-1G
APOSPC302899-10GEA 888 EUR
APOSPC302899-10G APOSPC302899-5G APOSPC302899-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉ClFNO
MW: 189,62 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832379
Núm. CAS: 1017779-65-5
UN: 3259
ADR: 8,II