4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302903-10G PC302903-5G PC302903-1G
APOSPC302903-10GEA 507 EUR
APOSPC302903-10G APOSPC302903-5G APOSPC302903-1G
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258703
Núm. CAS: 189751-13-1