2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302910-5G PC302910-10G
APOSPC302910-5GEA 630 EUR
APOSPC302910-5G APOSPC302910-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025366
Núm. CAS: 916420-48-9