2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302911-1G
PC302911-5G
PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA
180
EUR
APOSPC302911-1G
APOSPC302911-5G
APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₃ClF₆O₂ MW: 292,56 g/mol Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025365 Núm. CAS: 916420-47-8 |