2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302912-10G PC302912-5G PC302912-1G
APOSPC302912-10GEA 360 EUR
APOSPC302912-10G APOSPC302912-5G APOSPC302912-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258717
Núm. CAS: 1017779-81-5