2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302914-10G
PC302914-1G
PC302914-5G
APOSPC302914-10GEA
551
EUR
APOSPC302914-10G
APOSPC302914-1G
APOSPC302914-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652440 Núm. CAS: 1227628-83-2 |