2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 328 EUR
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₂ClF₇O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258670
UN: 3265
ADR: 8,II