2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 316 EUR
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O₂
MW: 224,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201037
Núm. CAS: 1373921-03-9