2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302920-5G
PC302920-1G
APOSPC302920-5GEA
429
EUR
APOSPC302920-5G
APOSPC302920-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₉H₆F₄O MW: 206,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687179 Núm. CAS: 1323966-40-0 |