2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 183 EUR
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687178
Núm. CAS: 1323955-61-8