2-Fluoro-5-metilbencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302923-10G PC302923-5G
APOSPC302923-10GEA 405 EUR
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G
2-Fluoro-5-metilbencilo bromuro 97%
2-Fluoro-5-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660227
Núm. CAS: 886500-09-0
UN: 1759
ADR: 8,II