2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302924-10G
PC302924-5G
PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA
328
EUR
APOSPC302924-10G
APOSPC302924-5G
APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₈F₃NO₂ Pto. de fusión: 129…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832313 Núm. CAS: 1017778-70-9 |