2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302927-10G PC302927-5G PC302927-25G
APOSPC302927-10GEA 426 EUR
APOSPC302927-10G APOSPC302927-5G APOSPC302927-25G
2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)fenol 98%
2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₈H₇F₃O₃
MW: 208.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832306
Núm. CAS: 895572-36-8