2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-5GEA 149 EUR
APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832300
Núm. CAS: 503464-99-1