2-Metoxi-6-(trifluorometil)benzaldehido
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 382 EUR
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Metoxi-6-(trifluorometil)benzaldehido
2-Metoxi-6-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 46…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832324
Núm. CAS: 1017778-98-1