2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
PC302933-10G PC302933-5G PC302933-1G
APOSPC302933-10GEA 406 EUR
APOSPC302933-10G APOSPC302933-5G APOSPC302933-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399766
Núm. CAS: 1261478-61-8