2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302934-10G PC302934-5G PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA 328 EUR
APOSPC302934-10G APOSPC302934-5G APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832290
Núm. CAS: 725743-50-0