3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC302944-10G PC302944-5G
APOSPC302944-10GEA 405 EUR
APOSPC302944-10G APOSPC302944-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₇ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832345
Núm. CAS: 1017778-99-2