3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302949-10G PC302949-5G PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA 405 EUR
APOSPC302949-10G APOSPC302949-5G APOSPC302949-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
MW: 185.59 g/mol
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115866
Núm. CAS: 886497-30-9