3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302950-10G
PC302950-5G
PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA
405
EUR
APOSPC302950-10G
APOSPC302950-5G
APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₇BrClFO MW: 253,50 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115868 Núm. CAS: 886497-36-5 UN: 3261 ADR: 8,II |