3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 638 EUR
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258729
Núm. CAS: 1017778-22-1