3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 180 EUR
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Pto. de fusión: 64…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660343
Núm. CAS: 886761-70-2