3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302957-1G PC302957-250MG
APOSPC302957-1GEA 259 EUR
APOSPC302957-1G APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783221
Núm. CAS: 1242258-49-6