3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 282 EUR
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
MW: 238,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783228
Núm. CAS: 1352999-94-0