3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzoyl chloride, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 462 EUR
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398587
Núm. CAS: 1261571-92-9
UN: 3261
ADR: 8,II