3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302961-10G PC302961-5G PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA 405 EUR
APOSPC302961-10G APOSPC302961-5G APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025411
Núm. CAS: 916420-94-5