3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302963-10G PC302963-5G PC302963-1G
APOSPC302963-10GEA 449 EUR
APOSPC302963-10G APOSPC302963-5G APOSPC302963-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025372
Núm. CAS: 916420-53-6