3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302964-1G PC302964-5G
APOSPC302964-1GEA 161 EUR
APOSPC302964-1G APOSPC302964-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025379
Núm. CAS: 916420-60-5