4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302966-5G PC302966-1G
APOSPC302966-5GEA 178 EUR
APOSPC302966-5G APOSPC302966-1G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03964657
Núm. CAS: 162401-59-4