4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 986 EUR
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₇F₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652408
Núm. CAS: 401892-83-9