2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302971-5G
PC302971-1G
APOSPC302971-5GEA
232
EUR
APOSPC302971-5G
APOSPC302971-1G
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formula:
C₉H₅ClF₃N MW: 219,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115841 Núm. CAS: 85386-80-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |