4'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC302972-5G PC302972-1G
APOSPC302972-5GEA 188 EUR
APOSPC302972-5G APOSPC302972-1G
4'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona 98%
4'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona
Formula: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832259
Núm. CAS: 1017777-45-5