4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302974-10G PC302974-5G PC302974-1G
APOSPC302974-10GEA 299 EUR
APOSPC302974-10G APOSPC302974-5G APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687204
Núm. CAS: 1169870-80-7