4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
PC302975-1G PC302975-5G
APOSPC302975-1GEA 180 EUR
APOSPC302975-1G APOSPC302975-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₈ClFO₃
MW: 218,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687184
Núm. CAS: 1323955-64-1