4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 0 EUR
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660263
Núm. CAS: 886501-62-8