4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 42.2 EUR
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09833604
Núm. CAS: 2613-33-4