4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 328 EUR
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13196591
Núm. CAS: 186191-34-4