4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302989-5G PC302989-1G PC302989-250MG
APOSPC302989-5GEA 635 EUR
APOSPC302989-5G APOSPC302989-1G APOSPC302989-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687191
Núm. CAS: 1323966-32-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III