4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA 678 EUR
APOSPC302995-10G APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201071
Núm. CAS: 1373921-08-4