4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 1080 EUR
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398451
Núm. CAS: 647855-22-9