5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 560 EUR
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519353
Núm. CAS: 1092461-15-8