2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 135 EUR
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₁₂H₁₄ClFO₂
MW: 244,69 g/mol
Pto. Ebullición: 162…166 °C/15mmHg
Densidad: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020909
Núm. CAS: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9