5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 0 EUR
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519354
Núm. CAS: 959749-82-7