5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzaldehído 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde

PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 248 EUR
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzaldehído 97%
5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519331
Núm. CAS: 1092460-81-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR