5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 337 EUR
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519333
Núm. CAS: 1092460-83-7