5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303005-1G PC303005-5G PC303005-10G
APOSPC303005-1GEA 180 EUR
APOSPC303005-1G APOSPC303005-5G APOSPC303005-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519339
Núm. CAS: 1092460-92-8