6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303008-10G PC303008-5G PC303008-1G
APOSPC303008-10GEA 261 EUR
APOSPC303008-10G APOSPC303008-5G APOSPC303008-1G
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201051
Núm. CAS: 1373920-86-5