2,3,5-Trifluorobencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 296 EUR
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobencilamina 97%
2,3,5-Trifluorobencilamina
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 73 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236314
Núm. CAS: 244022-72-8
UN: 2735
ADR: 8,III