2,3-Dicloro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-3,4-dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC303014-5G PC303014-10G PC303014-1G PC303014-25G
APOSPC303014-5GEA 208 EUR
APOSPC303014-5G APOSPC303014-10G APOSPC303014-1G APOSPC303014-25G
2,3-Dicloro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 95%
2,3-Dicloro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₄BrCl₂F₃
MW: 307,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660275
Núm. CAS: 886501-99-1